Läs mer
HJ 822-2017 Märkt VOC-blandning 139 500-2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323507
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30323507 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323507 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000139ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene D4∣Phenanthrene D10
CAS 2199-69-1, 1517-22-2
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phenanthrene D10 500 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.