Läs mer
HJ 827-2017 Karbamat Pesticider Interna Standardiseringsblandning 177 25-100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| CAS | 362049-56-7, 1007459-98-4, 1581694-94-1, 1398109-07-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Methiocarb D3 (N-methyl D3) 25 μg/mL∣Carbaryl-d7 100 μg/mL∣Carbofuran-d3 100 μg/mL∣Methomyl D3 100 μg/mL |