Läs mer
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Mixture 154 50-1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325137
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325137 1 ml
1 options
Produktkod. 30325137 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000154ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur
CAS 2655-15-4, 22781-23-3, 63-25-2, 1563-66-2, 16655-82-6, 3766-81-2
Analyt- eller komponentnamn 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Carbofuran 50 μg/mL∣Isoprocarb 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Pirimicarb 50 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Metolcarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣2,3,5-Trimethacarb 200 μg/mL∣Bendiocarb 200 μg/mL∣Carbaryl 200 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 200 μg/mL∣Methomyl 200 μg/mL∣Propoxur 200 μg/mL∣Methomyl-oxime 1000 μg/mL