Läs mer
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Mixture 520 50-1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbanolate (Banol)∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 2655-15-4, 22781-23-3, 671-04-5, 63-25-2, 1563-66-2, 16655-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbanolate (Banol)∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carbofuran 50 μg/mL∣Isoprocarb 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Pirimicarb 50 μg/mL∣Carbanolate (Banol) 100 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Metolcarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣2,3,5-Trimethacarb 200 μg/mL∣Bendiocarb 200 μg/mL∣Carbaryl 200 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 200 μg/mL∣Methomyl 200 μg/mL∣Propoxur 200 μg/mL∣Methomyl-oxime 1000 μg/mL |