Läs mer
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC & SVOC:er ersätter blandning 156 1000 μg/ml i aceton: diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310737
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30310737 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310737 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000156AI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol D6∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 13127-88-3, 1718-51-0
Lösningsmedel eller matris Aceton/diklormetan
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4,6-Tribromophenol 1000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣2-Fluorophenol 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Phenol D6 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL