Läs mer
HJ 835-2017, HJ 912-2017 Organochlorine Pesticides Substitutes Mixture 129 1000 μg/mL in Acetone:n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone/n-Hexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 1000 μg/mL |