Läs mer
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Intern standardblandning 498 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320288
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320288 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320288 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000498ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 362049-56-7, 1398109-07-3
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol