Läs mer
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Pesticides Mixture 497 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 83130-01-2, 116-06-3, 22781-23-3, 63-25-2, 1563-66-2, 6988-21-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Alanycarb 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bendiocarb 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Dioxacarb 100 μg/mL∣Ethiofencarb 100 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Isoprocarb 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pirimicarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL |