Läs mer
Tocris Bioscience™ HJC 0350
Beskrivning
Selective Epac2 inhibitor (IC50 = 0.3 μM). Displays no effect on Epac1. Blocks stimulation of the Epac2-FL FRET sensor in HEK293 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EPAC Inhibitors |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 277.38 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.382 |