missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ HJC 0350
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001579
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001579 50 mg
30001559 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001579 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4844/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective Epac2 inhibitor

Selective Epac2 inhibitor (IC50 = 0.3 μM). Displays no effect on Epac1. Blocks stimulation of the Epac2-FL FRET sensor in HEK293 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 885434-70-8
Molekylformel C15H19NO2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EPAC Inhibitors
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 277.38
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 277.382
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.