Läs mer
HJC0152 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16473098
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473098 10 mg -
16459656 50 mg -
16454396 100 mg 100mg
16412626 25 mg -
16405837 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473098 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100602
MedChemExpress HJC0152 hydrochloride is a signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
HJC0152 hydrochloride is a signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HJC0152 hydrochloride
CAS 1420290-99-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14Cl3N3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl)C2=CC(Cl)=CC=C2OCCN.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 406.65
Formel vikt 406.65
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease