Läs mer
HJC0350, MedChemExpress
Produktkod. 16456886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16456886 100 mg
16439307 5 mg
16426758 10 mg
16422837 50 mg
16421196 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16456886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15702
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HJC0350
CAS 885434-70-8
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H19NO2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (120.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1C(C)=CC(C)=C1)(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 277.38
Formel vikt 277.38
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death