Läs mer
UVP HL-2000 Hybridization Incubator
Produktkod. 12641732
Change view
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12641732 220 V Varje
1 options
Produktkod. 12641732 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95003102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperaturområde: Omgivningstemperatur +10 °C till 99,9 °C
Ger exakt och konsekvent temperaturkontroll, variabel rotationshastighet och finns i olika storlekar. Vissa enheter har andra funktioner för att öka ledigt labbutrymme. Kontrollerna styrs av knappsats, vippknapp och ratt.
HB-500
- En enhet i skrivbordsstorlek som är lämplig för nystartade laboratorier eller labb med låga krav på användning.
HB-1000
- En enhet i standardstorlek designad för upptagna labb. Enheterna kan staplas för att maximera arbetsutrymmet.
HL-2000
- HB-1000 ugn och CX-2000 tvärbindare kombinerade i en platsbesparande enhet.
HM-4000
- Inkluderar två fack som fungerar oberoende av varandra för att ge en mängd olika rörelser.
De UVP hybridiseringsugnsfamiljen är lämpliga för Southern, Northern och in situ hybridisering.
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Ambient +10° till 99,9 °C
Typ Hybridiseringsinkubator
Modell HL-2000
Spänning 220 V