Läs mer
HLA A Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody Pair
Brand:  Novus Biologicals H00003105-AP21
8886.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18362518
  • 10410.00 SEK / 1 uppsättning
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
HLA A Polyclonal antibody specifically detects HLA A in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
HLA A
Polyclonal
1x PBS, pH 7.4
1 Set
Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
3105
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Sandwich ELISA
Unconjugated
A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80