missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HLA ABC Antibody (Bra-23/9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20835AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| HLA ABC | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80 | |
| Human REH cells (pre-B leukaemia cell line) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology | |
| 3105 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| Bra-23/9 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering