Läs mer
Invitrogen™ HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), NovaFluor™ Yellow 755, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2055.00 SEK - 4555.00 SEK
Specifikationer
Antigen HLA-ABC
Klona W6/32
Koncentration 0.6 μg/Test
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30056286
Visa dokument
Invitrogen™
H020T03Y08-A
100 Tests
4555.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30055490
Visa dokument
Invitrogen™
H020T02Y08-A
25 Tests
2055.00 SEK
Paket med 25
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
HLA-ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA-ABC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
HLA-ABC
0.6 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P01889, P04439, P10321
3105, 3106, 3107
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
W6/32
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 755
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
A29 protein; alpha chain of MHC class II; antigen presenting molecule; AS; Aw-33; Aw-74; B-4901; B-5001; Bw-47; Bw-50; class I MHC, HLA-B antigen; D6S204; epididymis secretory protein Li 83; H-2K; H2-K; H-2K(d); HEL-S-83; histocompatibility antigen; HLA A; HLA -B; HLA B-40011; HLA B44; HLA C; HLA class I antigen; HLA class I antigen HLA-B; HLA class I histocompatibility antigen C alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen Cw-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-11 alpha chain-like; HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-47 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-50 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-82 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, Cw-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, Cw-15 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, Cw-18 alpha chain; HLA locus; HLA molecule; HLAA; HLA-A; HLA-A locus alpha 2 domain; HLA-A null; HLA-A11; HLA-A33; HLA-Aw33.1; HLAB; HLA-B; HLA-B 1502; HLA-B alpha chain; HLA-B alpha chain (B*2706); HLA-B alpha chain (B*5002); HLA-B alpha-chain; HLA-B*45ZJ; HLA-B15; HLA-B35; HLA-B35 antigen; HLA-B-3506; HLA-B39; HLA-B-3905; HLA-B49; HLA-B50; HLA-B55; HLA-B-5502; HLA-B-5602; HLA-B59; HLA-B61; HLA-Bw50 antigen; HLAC; HLA-C; HLA-C alpha chain; HLA-C alpha chain (HLA-Cw*15v); HLA-C alpha chain for Cw*18GB; HLA-C alpha-chain; HLA-C antigen; HLA-Cw; HLA-Cw*04GB; HLA-Cw*1702; HLA-Cw*18GB; HLA-Cw-1503; HLA-DQB1; HLA-DRB1; HLA-JY3; HLC-C; Human leukocyte antigen A; Human leukocyte antigen C; human leukocyte antigen-C alpha chain; hypothetical protein; lecocyte antigen B; leucocyte antigen A; Leukocyte Antigen; leukocyte antigen C; leukocyte antigen class I-A; leukocyte antigen class I-B; Leukoocyte Antigen; LOC100515902; LOW QUALITY PROTEIN: HLA class I histocompatibility antigen, A-11 alpha chain-like; lymphocyte antigen; major histocompatability complex B antigen; major histocompatibility antigen HLA-C; major histocompatibility complex, class I, A; major histocompatibility complex, class I, B; major histocompatibility complex, class I, C; MCH class I antigen; MGC184092; MGC7052; MHC; MHC 1; MHC antigen; MHC clas I antigen; MHC Class 1; MHC class 1 antigen; MHC class I; MHC class I alpha chain; MHC class I anitgen; MHC class I anti; MHC Class I antigen; MHC class I antigen A*30; MHC class I antigen A*33; MHC class I antigen A*74; MHC class I antigen B*47; MHC class I antigen B*50; MHC class I antigen B*82; MHC class I antigen Cw*15; MHC class I antigen Cw*18; MHC class I antigen GN00104; MHC class I antigen heavy chain; MHC class I antigen heavy chain HLA-C; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC class I antigen HLA-A33; MHC class I antigen HLA-B alpha chain; MHC class I antigen HLA-B heavy chain; MHC class I antigen null protein; MHC class I antigen SHCHA; MHC class I antigene; MHC class I histocompatibility antigen; MHC class I human leukocyte antigen; MHC class I molecule; MHC class I protein; MHC class II antigen; MHC class l antigen; MHC classI antigen; MHC HLA-ABC; MHC HLA-B cell surface glycoprotein; MHC HLA-B transmembrane glycoprotein; MHC HLA-B27d; MHC HLA-B27-HS; MHC HLA-B39N; MHC I HLA; MHC1; PSORS1; SPDA1; surface antigen; truncated class I antigen; truncated MHC class I antigen
IgG2a κ
Affinity chromatography
HLA-B
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer