missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HLA-DMA Polyclonal Antibody

HLA-DMA Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA570524
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HLA-DMA Polyclonal Antibody for Western Blot
Specifikationer
| HLA-DMA | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HLA-DMA | |
| class II histocompatibility antigen, M alpha chain; D6S222E; DAAP-27A1.5; DMA; HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain; HLADM; HLA-DMA; major histocompatibility complex, class II, DM alpha; MHC class II antigen DMA; really interesting new gene 6 protein; RING6 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3108 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| P28067 | |
| HLA-DMA | |
| synthetic peptide directed towards the N terminal region of human HLA-DMA. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering