Läs mer
HLA DQ/DR/DP Antibody (CR3/43), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18605718 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18605718 100 μg
1 options
Produktkod. 18605718 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP254507F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HLA DQ/DR/DP
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CR3/43
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Värd art Mouse
Immunogen Cells from human tonsil
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3117
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ