Läs mer
HLA DQ/DR/DP Antibody (HLA-Pan/9268R), DyLight 680, R&D Systems™
Produktkod. 18621460 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18621460 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18621460 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324248FR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen HLA DQ/DR/DP
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona HLA-Pan/9268R
Konjugera DyLight 680
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Värd art Rabbit
Immunogen Priess human B cell line
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3117
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus