missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HLA DQ1/DQ3 Antibody (HL-37), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18649979 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18649979 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18649979 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB500405MFV450

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DQ1/DQ3 Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ1/DQ3 in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HLA DQ1/DQ3
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona HL-37
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CELIAC1, HLA class II histocompatibility antigen, DQ beta 1 chain, HLA-DQB, IDDM1, MHC class II antigen DQB1, MHC class II antigen HLA-DQ-beta-1, MHC class II DQ beta chain, MHC class II HLA-DQ beta glycoprotein
Värd art Mouse
Immunogen Burkitt's lymphoma cell line Raji
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Asthma, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3119
Målarter Human, Pig
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG3
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.