missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HLA-DR Antibody (37.68), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18016754 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18016754 0.125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18016754 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10065424PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human, Bovine, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HLA-DR
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 37.68
Konjugera PerCP
Utspädning Flow Cytometry
Gene Alias FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW
Gensymboler HLA-DRA
Värd art Mouse
Immunogen Splenocytes from ATL mice (1)
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.125 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Immunology, Major Histocompatibility Complexes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3122
Testspecificitet NB100-65424 recognizes a monomorphic epitope on ovine MHC class II DR molecules. The distribution of ovine DR molecules on T lymphocytes has been shown to vary with immune status and age. Initially T lymphocytes lack class II molecules, then T lymphocytes progressively express DR molecules.
Målarter Human, Bovine, Goat, Sheep
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.