missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HLA G Antibody (2A12), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-44925IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Specifikationer
| HLA G | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G | |
| C-terminal amino acid sequence (22-mer) of soluble HLA-G5 and HLA-G6 proteins coupled to ovalbumin (NM_002127.5). | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Developmental Biology, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites | |
| 3135 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2A12 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering