Läs mer
HLM006474, MedChemExpress
Beskrivning
HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HLM006474 |
| CAS | 353519-63-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C1=NC(C)=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C(C=C4C)=CC=C4OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.48 |
| Formel vikt | 399.48 |
| Visa mer |