Läs mer
HLX1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 30026423 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30026423 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30026423 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP204033PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
HLX1 Polyclonal antibody specifically detects HLX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen HLX1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias H2.0 (Drosophila)-like homeo box 1, H2.0-like homeo box 1, H2.0-like homeo box-1, H2.0-like homeobox, H2.0-like homeobox 1, H2.0-like homeobox protein, HB24, HLX1H2.0-like homeobox 1 (Drosophila), Homeobox protein HB24, Homeobox protein HLX1
Värd art Rabbit
Immunogen Maps to a region between residue 375 and 425 of human H2.0-like Homeobox using the numbering given in entry NP_068777.1 (GeneID 3142).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3142
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG