Läs mer
HLY78, MedChemExpress
Beskrivning
HLY78 is an activator of the Wnt/β-catenin signaling pathway, which targets the DIX domain of Axin and potentiates the Axin-LRP6 association to promote Wnt signaling transduction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HLY78 |
| CAS | 854847-61-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 26 mg/mL (97.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC1=CC=CC2=C1N(CC3=CC4=C(C=C32)OCO4)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.32 |
| Visa mer |