Läs mer
Cole-Parmer™ HM-200-serien kolv/trattvärmemantel med styrenhet
Produktkod. p-200003969
Kapacitet (metrisk):
2000 till 5000 ml
500 till 1000 ml
Wattal:
240 W
600 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11522704
Brand: Cole-Parmer™ 3610105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HM-200-seriens kolv/trattvärmemantel har en öppning i basen som rymmer en mängd olika kolvar och 60° trattar.
Rymmer °60 C-trattar, päronformade eller rundbottnade kolvar. Electrothermal™ EMX-serien Spillsäker Electromantle är utformad för att acceptera ett stort utbud av kolvar och trattstorlekar för ökad flexibilitet. Foder i rostfritt stål över värmeelementet ger ett extra elektriskt och mekaniskt skydd mot spill och säkerställer enklare rengöring.
  • Keramisk fiberisolering håller väskan sval.
  • Inbyggd strömkontroll erbjuder bekvämlighet.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje.
  • Trattformat hålrum med bottenöppning tillåter användning med 60° trattar och en mängd olika rundbottnade och päronformade kolvar.
  • Värmemantlar har en maximal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
  • Keramisk fiberisolering håller polypropenhöljet svalt.
  • Inbyggd kraftkontroll med urtavlor från 1 till 10 ger repeterbarhet.
  • Lamporna ''ström på'' och ''värmare på'' indikerar om enheten är på.
  • Värmemantlarna i 36101-serien med foder av rostfritt stål (SS) över värmeelementet ger skydd mot spill och underlättar rengöringen.
  • Värmemantlarna i 36104-serien inkluderar en säkerhetsjord (jord) skärm för att ge operatörens säkerhet.
  • Alla mantlar (förutom 5000 mL-modeller) har en enkel stödstångsklämma som accepterar en 1/2 tums stång.
Specifikationer
Kapacitet 500 till 1000 ml (16,9 till 33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 till 1000 ml
För användning med Kolvar
Mått (L x B x H) 310 x 238 x 145 mm
Spänning 230 V
Liner material Rostfri skärm
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 240 W
Vikt (metrisk) Frakt 2.76 kg
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 16,9 till 33,8 oz.
Frekvens 50/60 Hz