Läs mer
Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E Sliding Microtome Accessories
Produktkod. 12003059 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Bladhållare, lo-profil blad
Enheter för avfallshantering
Höjdjusteringsplatta, 10 mm
Höjdjusteringsplatta, 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12003059
Brand: Epredia™ 502140
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upprätthålla Epredia™ HM 430 och HM 450 glidmikrotomer med Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E glidmikrotomtillbehör.
Standard buffer tray
  • Holds stages in place using a magnet
  • Fill tray with all water-based buffers and solutions
  • Cooling element for buffer solution
  • Use pre-cooled in the standard buffer tray for cooling tissue
  • Use frozen together with buffer solution to prevent the frozen buffer solution from inflating
  • Large-field magnifier
  • Magnification 2.5X
  • Move, swivel, and displace for optimal viewing position
  • Includes adapter and illumination
  • StemiScope™ with optics and mount
  • Eyepieces: 10X
  • Supplementary lens: 0.63X
  • Zoom magnifying range: 4.1 to 31.5X
  • Microscope adapter for angled view of specimen
  • Horizontal view and vertical drive and swivel mechanism
  • Swan-neck light guide
  • 3.5 mm fiber bundle
  • Swan-neck light guide: 50 mm long
  • Flexible light guide: 750 mm long
  • High light intensity
  • Include adapter for the KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Enheter för avfallshantering
    För användning med (utrustning) Epredia HM 430 and HM 450 Sliding Microtomes