Läs mer
Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E Sliding Microtome Accessories
Produktkod. 12043049 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Avfallsbehållare
Bladhållare, lo-profil blad
Höjdjusteringsplatta, 10 mm
Höjdjusteringsplatta, 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
12043049 Höjdjusteringsplatta, 10 mm Varje
12053049 Höjdjusteringsplatta, 20 mm Varje
12003059 Avfallsbehållare Varje
12073099 Bladhållare, lo-profil blad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12043049 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 440400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 SEK
    633.17 SEK / Paket med 1
    Save 23.83 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthålla Epredia™ HM 430 och HM 450 glidmikrotomer med Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E glidmikrotomtillbehör.
Standard buffertbricka
  • Håller scener på plats med hjälp av en magnet
  • Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
  • Kylelement för buffertlösning
  • Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
  • Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
  • Storfältsförstoringsglas
  • Förstoring 2,5X
  • Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
  • Inkluderar adapter och belysning
  • StemiScope™ med optik och fäste
  • Okular: 10X
  • Tilläggslins: 0,63X
  • Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
  • Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
  • Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
  • Svanhalsad ljusledare
  • 3,5 mm fiberbunt
  • Svanhals ljusledare: 50 mm lång
  • Flexibel ljusledare: 750 mm lång
  • Hög ljusintensitet
  • Inkluderar adapter för KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Höjdjusteringsplatta, 10 mm
    För användning med (utrustning) Epredia HM 430 och HM 450 glidmikrotomer