Läs mer
Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E Sliding Microtome Accessories
Produktkod. 12053049 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Avfallsbehållare
Bladhållare, lo-profil blad
Höjdjusteringsplatta, 10 mm
Höjdjusteringsplatta, 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12053049 Höjdjusteringsplatta, 20 mm Varje
12043049 Höjdjusteringsplatta, 10 mm Varje
12003059 Avfallsbehållare Varje
12073099 Bladhållare, lo-profil blad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12053049 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 440410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    726.24 SEK / Paket med 1
    Save 62.76 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 20-04-2027
Upprätthålla Epredia™ HM 430 och HM 450 glidmikrotomer med Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E glidmikrotomtillbehör.
Standard buffertbricka
  • Håller scener på plats med hjälp av en magnet
  • Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
  • Kylelement för buffertlösning
  • Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
  • Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
  • Storfältsförstoringsglas
  • Förstoring 2,5X
  • Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
  • Inkluderar adapter och belysning
  • StemiScope™ med optik och fäste
  • Okular: 10X
  • Tilläggslins: 0,63X
  • Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
  • Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
  • Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
  • Svanhalsad ljusledare
  • 3,5 mm fiberbunt
  • Svanhals ljusledare: 50 mm lång
  • Flexibel ljusledare: 750 mm lång
  • Hög ljusintensitet
  • Inkluderar adapter för KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Höjdjusteringsplatta, 20 mm
    För användning med (utrustning) Epredia HM 430 och HM 450 glidmikrotomer