Läs mer
Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E Sliding Microtome Accessories
Produktkod. 12073099 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Avfallsbehållare
Bladhållare, lo-profil blad
Höjdjusteringsplatta, 10 mm
Höjdjusteringsplatta, 20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12073099 Bladhållare, lo-profil blad Varje
12043049 Höjdjusteringsplatta, 10 mm Varje
12053049 Höjdjusteringsplatta, 20 mm Varje
12003059 Avfallsbehållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12073099 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 705200
I lager
Upprätthålla Epredia™ HM 430 och HM 450 glidmikrotomer med Epredia™ HM 430, HM 450 och 440 E glidmikrotomtillbehör.
Standard buffertbricka
  • Håller scener på plats med hjälp av en magnet
  • Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
  • Kylelement för buffertlösning
  • Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
  • Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
  • Storfältsförstoringsglas
  • Förstoring 2,5X
  • Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
  • Inkluderar adapter och belysning
  • StemiScope™ med optik och fäste
  • Okular: 10X
  • Tilläggslins: 0,63X
  • Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
  • Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
  • Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
  • Svanhalsad ljusledare
  • 3,5 mm fiberbunt
  • Svanhals ljusledare: 50 mm lång
  • Flexibel ljusledare: 750 mm lång
  • Hög ljusintensitet
  • Inkluderar adapter för KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Bladhållare, lo-profil blad
    För användning med (utrustning) Epredia HM 430 och HM 450 glidmikrotomer