Beskrivning
Standard buffertbricka
- Håller scener på plats med hjälp av en magnet
- Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
- Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
- Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
- Förstoring 2,5X
- Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
- Inkluderar adapter och belysning
- Okular: 10X
- Tilläggslins: 0,63X
- Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
- Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
- Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
- 3,5 mm fiberbunt
- Svanhals ljusledare: 50mm lång
- Flexibel ljusledare: 750 mm lång
- Hög ljusintensitet
- Inkluderar adapter för KL200 (760317)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cyanakrylat lim |