Läs mer
Epredia™ HM 650V Vibrerande blad mikrotomtillbehör
Produktkod. 12883123 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Cyanakrylat lim
Mikrotombladshållare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12883123 Mikrotombladshållare Varje
10434150 Cyanakrylat lim Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12883123 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 419150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 SEK
    729.93 SEK / Paket med 1
    Save 237.07 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Standard buffertbricka
  • Håller scener på plats med hjälp av en magnet
  • Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
Kylelement för buffertlösning
  • Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
  • Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
Storfältsförstorare
  • Förstoring 2,5X
  • Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
  • Inkluderar adapter och belysning
StemiScope™ med optik och fäste
  • Okular: 10X
  • Tilläggslins: 0,63X
  • Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
  • Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
  • Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
Svanhalsad ljusledare
  • 3,5 mm fiberbunt
  • Svanhals ljusledare: 50mm lång
  • Flexibel ljusledare: 750 mm lång
  • Hög ljusintensitet
  • Inkluderar adapter för KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrotombladshållare