Läs mer
Epredia™ HM 650V Vibrerande blad mikrotomtillbehör
Produktkod. p-3498486 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cyanakrylat lim
Mikrotombladshållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12883123
Brand: Epredia™ 419150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Standard buffertbricka
  • Håller scener på plats med hjälp av en magnet
  • Fyll brickan med alla vattenbaserade buffertar och lösningar
Kylelement för buffertlösning
  • Använd förkyld i standardbuffertbrickan för att kyla vävnad
  • Använd fryst tillsammans med buffertlösning för att förhindra att den frysta buffertlösningen blåser upp
Storfältsförstorare
  • Förstoring 2,5X
  • Flytta, vrid och förskjut för optimal visningsposition
  • Inkluderar adapter och belysning
StemiScope™ med optik och fäste
  • Okular: 10X
  • Tilläggslins: 0,63X
  • Zoomförstoringsområde: 4,1 till 31,5X
  • Mikroskopadapter för vinklad vy av provet
  • Horisontell vy och vertikal driv- och vridmekanism
Svanhalsad ljusledare
  • 3,5 mm fiberbunt
  • Svanhals ljusledare: 50mm lång
  • Flexibel ljusledare: 750 mm lång
  • Hög ljusintensitet
  • Inkluderar adapter för KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrotombladshållare