Läs mer
Stuart™ Värmemantlar i HM-serien
Beskrivning
- Styrs upp till 450 °C
- Utbud av storlekar tillgängliga
- Integrerad klämstång för att möjliggöra säker montering av en standard klämstång
- Halkfria fötter är också monterade som standard
- För ökad säkerhet har alla enheter ett nödstopp som automatiskt utlöses i händelse av spill
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Djup (metriskt) | 220 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 170 x 220 x 220 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz, 280W |
| Modell | HM500C |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Wattal | 280w |
| Visa mer |