Läs mer
Thermo Scientific™ HMDS (hexametyldisilazane)
Produktkod. 11552371 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11552371 25 g Varje
1 options
Produktkod. 11552371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS84770
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Utvidgar det praktiska området för GC kraftigt, vilket förbättrar kromatografiska resultat vid silylering av sockerarter och relaterade ämnen.
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazane) utökar avsevärt det praktiska området för GC, vilket förbättrar kromatografiska resultat vid silylering av sockerarter och relaterade ämnen.
  • Lämplig för att deaktivera och belägga kromatografiska underlag
  • Monofunktionell, gör polymerisation omöjlig och eliminerar ytfukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Avaktivera och belägga kromatografiska stöd
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 25 g
Standardkomponenter Hexametyldisilazan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P330-Skölj munnen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .