Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0259) [DyLight 594], R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Specifica
Specifica
| Antigen | HMG-CoA Reductase/HMGCR |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0259 |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?