missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HMG2L1 Antibody (OTI1H10), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30027059 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30027059 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30027059 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271538PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

HMG2L1 Monoclonal antibody specifically detects HMG2L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HMG2L1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1H10
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias High mobility group protein 2-like 1, high-mobility group protein 2-like 1, HMG box domain containing 4, HMG domain-containing protein 4, HMG2L1HMG box-containing protein 4, HMGBCG, Protein HMGBCG, THC211630
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-348 of human HMGXB4 (NP_005478) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10042
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.