Läs mer
Invitrogen™ HMGB1 (HMG-1) Human ProcartaPlex™ Simplex kit
Product Code. 17410723
Click to view available options
Kvantitet:
96 tester
Product Code. 17410723
Brand: Invitrogen™ EPX01012422901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human HMGB1 (HMG-1) Simplex ProcartaPlex Kit mäter HMGB1 (HMG-1) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att du kan skapa din egen multiplex panel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
The Human HMGB1 (HMG-1) Simplex ProcartaPlex Kit mäter HMGB1 (HMG-1) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att du kan skapa din egen multiplex panel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (t.ex. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (kat. nr. EPX010-10420-901) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Observera att Human HMGB1 (HMG-1) Simplex ProcartaPlex Satsen är inte lämplig för användning med supernatantprovtyper.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-prov —från plasma, serum och andra kroppsvätskor.
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Bead Region 51
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen Grupplåda med hög mobilitet 1
Gene Alias HMG1, HMG3, HMG-1, SBP-1
Gen-ID (Entrez) 3146
Gensymbol HMGB1
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Högrörlighet gruppprotein B1
Provtyp Serum, Plasma
Provvolym Serum, plasma: 25μ L
UniProt ID P09429
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 injektionsflaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Human Standard Mix 10 (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Forskningsområde Onkologi