Läs mer
HMN-154, MedChemExpress
Produktkod. 16486487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486487 5 mg -
16484826 100 mg -
16470147 50 mg -
16443768 10 mg -
16420989 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103001
MedChemExpress HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound; inhibits KB and colon38 cells with IC50 values of 0.0026 and 0.003 μg/mL, respectively.
HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HMN-154
CAS 173528-92-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18N2O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 15 mg/mL (40.94 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=NC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 366.43
Formel vikt 366.43
Procent renhet 97.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death