Läs mer
HMN-176, MedChemExpress
Produktkod. 16453376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453376 25 mg -
16451947 50 mg 50mg
16428467 5 mg -
16425798 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HMN-176
CAS 173529-10-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18N2O4S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.45 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=N(C=C3)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 382.43
Formel vikt 382.43
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease