Läs mer
HMN-214, MedChemExpress
Produktkod. 16477687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477687 5 mg -
16474948 10 mg -
16455726 100 mg 100mg
16441197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12045
MedChemExpress HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HMN-214
CAS 173529-46-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20N2O5S
Kvantitet 5 mg
Synonym IVX-214
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 424.47
Formel vikt 424.47
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease