Läs mer
HMR 1556, MedChemExpress
Produktkod. 16456787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16456787 5 mg
1 options
Produktkod. 16456787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1063695mg
MedChemExpress HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HMR 1556
CAS 223749-46-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H24F3NO5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CS(N([C@H]1C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2OC(C)(C)[C@@H]1O)C)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 411.44
Formel vikt 411.44
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation