Läs mer
HMSPP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethofumesate metabolite NC 20645 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O6S/c1-11(2,10(13)14)8-6-7(4-5-9(8)12)17-18(3,15)16/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 274.0511 |
| Procent renhet | >95% |