missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
hnRNP F Antibody (OTI5F5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-02221
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
hnRNP F Monoclonal specifically detects hnRNP F in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| hnRNP F | |
| Monoclonal | |
| 0.61 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 | |
| HNRNPF | |
| Full length human recombinant protein of human HNRNPF (NP_004957) produced in HEK293T cell. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI5F5 | |
| Unconjugated | |
| heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F, hnRNP F, HNRPFHnRNP F protein, mcs94-1, MGC110997, Nucleolin-like protein mcs94-1, OK/SW-cl.23 | |
| Mouse | |
| 45.7 kDa | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 3185 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering