Läs mer
HO-3867, MedChemExpress
Beskrivning
HO-3867 is a selective and potent STAT3 inhibitor and shows good antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HO-3867 |
| CAS | 1172133-28-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H30F2N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.88 mM) |
| LEDER | O=C1/C(CN(CC2=CC(C)(C)N(O)C2(C)C)C/C1=C\C3=CC=C(F)C=C3)=C/C4=CC=C(F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.55 |
| Formel vikt | 464.55 |
| Visa mer |