Läs mer
Shoulder bottles made of polyethylene 250ml
Brand:  Karl Hecht 49105024
Shoulder bottles made of polyethylene 250ml
Produktkod. 10014141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20 SEK
    23.94 SEK / Varje
    Save 1.26 SEK
    5% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026