Läs mer
MedChemExpress HOE 32021
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.52 g/mol |
| CAS | 23623-06-5 |