Läs mer
MedChemExpress HOE-S 785026
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 37 mg/mL (87.16 mM) |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.5 g/mol |
| CAS | 132869-83-1 |
| Synonym | meta-Hoechst |