Läs mer
MedChemExpress Hoechst 33258
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.5 g/mol |
| CAS | 23491-44-3 |
| Synonym | bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258 |