Läs mer
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 5
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 33.33 mg/mL (72.68 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.56 g/mol |
| CAS | 23491-55-6 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.